Läs mer
Cole-Parmer™ Kraftig aluminiumfolie
Produktkod. 11720109 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (engelska):
500 fot
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
11720109 500 fot Varje
1 options
Produktkod. 11720109 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0627505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9605.00 SEK
    4220.19 SEK / Paket med 1
    Save 5384.81 SEK
    56% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-01-2027
Denna kraftiga aluminiumfolie är en allsidig folie som används för frysförvaring, inslagning, försegling, autoklavering, foder och vägning eller överföring av prover.
  • Förpackad i en dispenserlåda med tandad skärremsa.
Specifikationer
Användningsområden Frysförvaring, inslagning, försegling, autoklavering, foder och vägning eller överföring av prover
Längd (engelska) 500 fot
Produkttyp Kraftig aluminiumfolie
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 45.7 cm
Längd (metrisk) 152.4 m
Material Aluminium