Beskrivning
- Skydda dina händer från värme och metallskrot med vår Tork kraftiga rengöringsduk.
- Byt ut hyrda handdukar eller trasor mot denna hållbara trasa för upprepad användning.
- Ta bort olja, fett och envisa fläckar snabbt och enkelt, tack vare dess höga sugförmåga.
- Ingen anledning till flera trasor eftersom våra rengöringsdukar fungerar med de flesta lösningsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kraftig torkare |
| Längd (engelska) | 116.36 yd. |
| Längd (metrisk) | 106.4 m |
| Bredd (engelska) | 12,4 tum |
| Bredd (metrisk) | 31.5 cm |
| Certifikat och efterlevnad | FSC MIX-kredit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Färg | Blått |
| Förpackningsmängd | 280 blad |
| Lager | 1-ply |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | FSC MIX-kredit, ISO 9001, ISO 14001 |