Beskrivning
- Utför enkelt tyngre rengöringsuppgifter med denna starka och absorberande mångsidiga rengöringsduk.
- Använd upp till 35 % mindre tid och upp till 31 % mindre ansträngning – denna hållbara konstruktion är generellt lämplig för upprepad användning.
- Skydda dina händer från värme och osynliga metallskrot tack vare en kraftig konstruktion.
- Spara upp till 41 % av lösningsmedelsanvändningen med vårt exelCLEAN-material som är bättre för både miljön och människors hälsa.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kraftig torkare |
| Längd (engelska) | 295.28 yd. |
| Längd (metrisk) | 270 m |
| Bredd (engelska) | 16,54 tum |
| Bredd (metrisk) | 42 cm |
| Certifikat och efterlevnad | FSC MIX-kredit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Färg | Vitt |
| Lager | 1-ply |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | FSC MIX-kredit, ISO 9001, ISO 14001 |