Läs mer
Tork Kraftig rengöringsduk W7
Produktkod. 30243865 Handla allt Tork Produkter
Change view
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningsmängd:
120/förp.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsmängd
30243865 Blått 120/förp.
30243785 Vitt 120/förp.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30243865 Leverantör Tork Leverantörsnummer 530276
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
En i taget: Utdelande Tork kraftig rengöringsduk W7
  • Spara tid och slöseri och se till att personalen har så många rengöringsdukar som behövs nära till hands, tack vare den portabla Handy Box.
  • Optimera konsumtionen av våra engångsrengöringsdukar med funktionen att ge dem en i taget.
  • Handyboxens stora öppning gör att tyger är lätta att nå, även när du bär handskar.
  • Förbättra ditt varumärkes hållbarhet – vår förpackning är tillverkad av 100 % återvunna fibrer.
  • Vikt längd mellan 10,5 cm och 10,8 cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kraftig torkare
Bredd (engelska) 13,98 tum
Bredd (metrisk) 35.5 cm
Färg Blått
Förpackningsmängd 120/förp.
Lager 1-ply