Beskrivning
- Spara tid och slöseri och se till att personalen har så många rengöringsdukar som behövs nära till hands, tack vare den portabla Handy Box.
- Optimera konsumtionen av våra engångsrengöringsdukar med funktionen att ge dem en i taget.
- Handyboxens stora öppning gör att tyger är lätta att nå, även när du bär handskar.
- Förbättra ditt varumärkes hållbarhet – vår förpackning är tillverkad av 100 % återvunna fibrer.
- Vikt längd mellan 10,5 cm och 10,8 cm.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kraftig torkare |
| Bredd (engelska) | 13,98 tum |
| Bredd (metrisk) | 35.5 cm |
| Färg | Blått |
| Förpackningsmängd | 120/förp. |
| Lager | 1-ply |