Läs mer
Polyco Healthline Tunga kliniska avfallssäckar i en förpackning, 90 L
Beskrivning
- Kategori: Kliniskt avfall
- Styrka: Tung Belastning
- Kapacitet: 90 L
- Lastkapacitet: 10 kg
- Packformat: Flat Pack
- Utformad för klinisk avfallssegregering och hantering
- Stödjer säker hantering av avfallsströmmar inom hälso- och sjukvården
- Tillgängliga färger: Orange, Gul
- Påsmått: 381/711 x 990 mm (ca 15/28 x 39 tum)
- Återvunnet materialinnehåll:
- Tillverkad av 50 % återvunnen polyeten (produktkod: ATHD/1)
- 50 % återvunnet innehåll (produktkod: CWHD/1)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 90 L |
| Förslutningstyp | Slips |
| Kapacitet (engelska) | 23,8 gal. |
| Färg | Gult |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (metrisk) | 990 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (applikation) | Klinisk avfallshantering |
| Bredd (engelska) | 39 tum |
| Visa mer |
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.