Läs mer
Polyco Healthline Tunga kliniska avfallssäckar på rull
Beskrivning
- Kategori: Kliniskt avfall
- Styrka: Tung Belastning
- Kapacitet: 20 L, 90 L
- Lastkapacitet: 10 kg
- Packformat: Rulla
- Utformad för klinisk avfallssegregering och hantering
- Stödjer säker hantering av avfallsströmmar inom hälso- och sjukvården
- Tillgängliga färger: Orange, Gul
- Påsmått: 190/711 x 990 mm (cirka 7,5/28 x 39 tum) (Produktkoder: AT25/M085, CX25/M085)
- Apelsin för alternativt behandlingskliniskt avfall (Produktkod: AT25/M085)
- Kliniskt avfallssäck med låg densitet av polyeten (produktkod: AT25/M085)
- 25 påsar per rulle, 4 rullar per låda (Produktkod: AT25/M085)
- Återvunnet materialinnehåll:
- 100 % återvunnet innehåll (Produktkod: CX25/CWHD2)
- Tillverkad av 100 % återvunnet polytene (produktkod: AT25/M085)
- 30 % återvunnet innehåll (produktkod: CX25/M085)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 90 L |
| Förslutningstyp | Slips |
| Kapacitet (engelska) | 23,8 gal. |
| Färg | Orange |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (metrisk) | 990 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (applikation) | Klinisk avfallshantering |
| Bredd (engelska) | 39 tum |
| Visa mer |
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.