Läs mer
Polyco Healthline Tunga kompaktorsäckar, 150 L
Beskrivning
- Kategori: Kompaktorsäckar
- Styrka: Tung Belastning
- Kapacitet: 150 L
- Designad för borttagning av tungt avfall i industriell och allmän användning
- Rörformad design hjälper till att minska brott på sidosömmarna
- Tillgängliga färger: Svart
- Påsmått: 508/889 x 1143 mm (cirka 20/35 x 45 tum)
- Återvunnet materialinnehåll: 100 % återvunnet innehåll (Produktkod: CT9990)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förslutningstyp | Slips |
| Färg | Svart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polytene |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (engelska) | 45 tum. |
| Bredd (engelska) | 20/35 tum |
| Produkttyp | Plundring |
| Kapacitet (engelska) | 39,6 gal. |
| Visa mer |
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.