Läs mer
Heavy Duty Folding Sack Truck
Produktkod. 12955961
Encompass
Change view
Bärande kapacitet (metrisk):
200 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bärande kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12955961 200 kg Varje
1 options
Produktkod. 12955961 Leverantör Brand Not Defined Leverantörsnummer FJ182H
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
A versatile sack truck which is lightweight yet strong, with fully welded tubular steel construction. Finished in a hard wearing epoxy powder coating. Easily folded for storage. Max load 200kg. Platform size 310mm wide x 330mm deep.
Specifikationer
Typ Heavy-duty Folding Sack Truck
Bärande kapacitet (metrisk) 200 kg
Höjd (metrisk) 960 mm
Vikt (metrisk) 10 kg
Bredd (metrisk) 500 mm