Läs mer
AZLON™ Tung HDPE-karjong utan stoppkran
Produktkod. 31911937
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31911937 20 L
31911933 5 L
31911935 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31911937 Leverantör AZLON™ Leverantörsnummer BNH20B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1329.42 SEK
    598.94 SEK / Paket med 1
    Save 730.48 SEK
    54% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kraftiga HDPE-baljonger stödjer säker förvaring och hantering av medier, buffertar och känsliga vätskor. Tillverkad av USP klass VI HDPE med ett regulatoriskt PP-lock, finns denna produktfamilj med eller utan läckagesäker kvartsvridningskran för kontrollerad dosering.
  • Karlonger tillverkas av USP klass VI-godkänd, BPA-fri, FDA-klassad HDPE-harts för överlägsen kemisk kompatibilitet och lämplighet i reglerade bioteknik- och läkemedelsapplikationer
  • Alternativ till läckagesäker kraftig stoppkran tillverkad av USP klass VI-godkänd PP-harts för säker och enkel vätskedosering, samt lock tillverkad av regulatoriskt godkänd PP
  • Pålitlig prestanda, varje dag: Från medieberedning till hantering av stora volymer levererar AZLON-karveoner™ pålitlig och användarvänlig prestanda när det gäller vätskehantering
  • Lätt och hållbar: AZLON-baljonger™ , tillverkade av högkvalitativ HDPE, är hållbara, krosssäkra och lätta – perfekt för fullskaliga laboratorier
  • Designad för enkelhet och säkerhet: Ergonomiska handtag säkerställer ett säkert grepp, en kompakt fyrkantig profil ger utmärkt stabilitet på bänken eller under transport samtidigt som värdefull laboratorieyta optimeras, med tillägg av en valfri läckagesäker stoppkran som våra baljer stödjer säker och kontrollerad dosering
  • Praktiska funktioner som stödjer ditt arbetsflöde: Formgjutna graderingar möjliggör enkel volymhantering, kapslar för 10 L och 20 L ballonger har gjutna borrstyrningar för enkel placering av prober, matningsledningar och vätskesugning, och den valfria kraftiga stoppkranen öppnas och stängs på ett kvarts varv
  • Byggd för efterlevnad: USP Klass VI- och regulatoriska kontrollerade hartser säkerställer regulatorisk och operativ efterlevnad i ditt arbetsflöde
  • Hållbarhet: Produkten är återanvändbar, hållbar och återvinningsbar i slutet av livet, vilket hjälper till att stödja interna hållbarhetsmål
  • Tillämpningar: Lämplig för reglerade miljöer såsom bioprocess, läkemedel och analytiska laboratorier
  • Reservkapslar som finns att köpa separat: 45 mm cap CAP045/H passar 5 L AZLON™ heavy duty carboy med stoppkran BNH05A och 80 mm cap CGZ85PP passar 10 L och 20 L AZLON™ heavy duty carboy med stoppkran BNH10A och BNH20A
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 20 L
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI-kompatibla, FDA-klassade, BPA-fria material, regulatoriskt kompatibla polypropenkomponenter
Stängningsfärg Vitt
Förslutningsfoder Utan linerliner
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 83 mm
Färg Naturlig
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Reglerade miljöer såsom bioprocess, läkemedel och analytiska laboratorier
Höjd (metrisk) 420 mm
Inkluderar Skruvkork, examen, handtag
Material HDPE
Mun stil Smal
Produkttyp Kärren
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 350 mm