Läs mer
Polyco Healthline Tunga stora säckar i en packning, 100 L
Beskrivning
- Kategori: Avfallssäckar
- Styrka: Tung Belastning
- Kapacitet: 100 L
- Packformat: Flat Pack
- Designad för allmänt hushålls- och industriavfall
- Lämplig för hygienisk avfallshantering på kontor och arbetsplatser
- Tillgängliga färger: Klar
- Återvunnet materialinnehåll: 100 % återvunnet innehåll (produktkod: TCB3)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förslutningstyp | Slips |
| Färg | Klart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polytene |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (engelska) | 38 tum. |
| Bredd (engelska) | 18/32 tum |
| Produkttyp | Avfallspåse |
| Kapacitet (engelska) | 26,4 gal. |
| Visa mer |
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.