Läs mer
Brannan Kraftig ljusmätare med termometer och fuktmätare
Produktkod. 31810760
Change view
Räckvidd:
10 till 100 % RH
Produktkod. Räckvidd
31810760 10 till 100 % RH
1 options
Produktkod. 31810760 Leverantör Brannan Leverantörsnummer 13/492/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1273.77 SEK
    656.96 SEK / Paket med 1
    Save 616.81 SEK
    48% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Mätning av ljusnivå.
  • Ljusnivåmätning med temperatur- och fuktighetsmätare
  • Stor LCD med grön, gul och röd ljusindikation
  • Levereras med kalibreringscertifikat och robust skyddsficka
  • Användarvalbar Lux/Fc
  • Max min / Avg / data hold-funktioner
  • Lågt batteri indikerar
  • Hörbara och visuella larm
  • Automatisk avstängning
Specifikationer
Typ Digital ljusmätare
Certifikat och efterlevnad Fabrikskalibreringscertifikat
Räckvidd 10 till 100 % RH
Visa LCD