Läs mer
3M™ Kraftig QRS-andningsslang
Produktkod. 15719767 Handla allt 3M Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
15719767 Varje
1 options
Produktkod. 15719767 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000044527
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00 SEK
    977.00 SEK / Paket med 1
    Save 393.00 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
3M™ Heavy Duty QRS Andningsslang för 3M™ Adflo™ Motordrivet andningsskydd och 3M™ Versaflo™ Medföljande luftregulator V-500E.
  • De nya svetshjälmarna och ansiktsskydden från 3M har QRS-typ av andningsslang (Quick Release Swivel), som möjliggör enhandsanslutning och frigöring
  • Skyddsklassen för Speedglas svetshjälm 9100FX Air reduceras till TH2 när adaptern används
  • Du kan förlänga andningsslangens livslängd genom att använda ett slangskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Kraftig gummi