Läs mer
Polyco Healthline Tunga säckar i en packning
Beskrivning
- Kategori: Avfallssäckar
- Styrka: Tung Belastning
- Kapacitet: 70 L, 90 L, 110 L
- Packformat: Flat Pack
- Designad för allmänt hushålls- och industriavfall
- Lämplig för hygienisk avfallshantering på kontor och arbetsplatser
- CHSA-godkänd (Produktkod: 01404)
- 110 L kapacitet (Produktkod: 01404)
- Utökad bredd på 830 mm (Produktkod: 01404)
- Tillgängliga färger: Svart, Blå, Klar, Grön, Röd, Vit, Gul
- Säckmått: 406/635 x 975 mm (ca 16/25 x 39 tum), 457/725 x 850 mm (cirka 18/29 x 34 tum), 457/725 x 975 mm (ca 18/29 x 39 tum), 457/830 x 975 mm (cirka 18/33 x 39 tum)
- Återvunnet materialinnehåll:
- 100 % återvunnet innehåll (Produktkoder: GWH4, GWH1, GWH2A, HCW4)
- Tillverkad av 100% återvunnen polytenen (Produktkoder: 01404, BSHD3, BSHD1, BCOL/B, 009613, BCOL/G, BCOL/R, BCOL/W, BCOL/Y)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förslutningstyp | Slips |
| Färg | Rött |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polytene |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 200 säckar/cs., 72 lådor/pall |
| Längd (engelska) | 38,4 tum |
| Bredd (engelska) | 18/28,5 tum |
| Produkttyp | Avfallspåse |
| Visa mer |
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?