Läs mer
Polyco Healthline Tunga säckar på rull, 90 L
Produktkod. 31925007
Change view
Längd (metrisk):
965 mm
975 mm
Färg:
Klart
Svart
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Färg
31925007 975 mm Klart
31924980 975 mm Svart
31925044 965 mm Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31925007 Leverantör Polyco Healthline Leverantörsnummer MVK032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1224.00 SEK
    402.88 SEK / Paket med 250
    Save 821.12 SEK
    67% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Dessa 90 L avfallssäckar levereras på en smidig rulle och ger pålitlig styrka för tunga avfallshanteringsändamål. Deras hållbara konstruktion stödjer effektiv avfallshantering och hantering.
  • Kategori: Avfallssäckar
  • Styrka: Tung Belastning
  • Kapacitet: 90 L
  • Packformat: Rulla
  • Designad för allmänt hushålls- och industriavfall
  • Lämplig för hygienisk avfallshantering på kontor och arbetsplatser
  • Tillgängliga färger: Svart, Klar
  • Påsmått: 457/725 x 975 mm (ca 18/29 x 39 tum), 381/711 x 975 mm (ca 15/28 x 39 tum), 190/730 x 980 mm (ca 7,5/29 x 39 tum)
  • Återvunnet materialinnehåll:
    • Tillverkad av 100 % återvunnen polyeten (produktkod: BSHD1ROLL)
    • 50 % återvunnet innehåll (Produktkod: MVK032)
    • 30 % återvunnet innehåll (Produktkod: LBROLL)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Slips
Färg Klart
Disponibel För engångsbruk
Material Polytene
Sterilitet Icke-steril
Längd (engelska) 38,4 tum
Bredd (engelska) 15/28 tum
Produkttyp Avfallspåse
Kapacitet (engelska) 23,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 90 L
Längd (metrisk) 975 mm
Bredd (metrisk) 381/711 mm
Visa mer Visa mindre
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.