Läs mer
S Murray and Co™ Heavy Duty sax
Produktkod. 12952065
Change view
Längd (metrisk):
180 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12952065 180 mm Varje
1 options
Produktkod. 12952065 Leverantör S Murray and Co™ Leverantörsnummer E916/05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.41 SEK
    55.67 SEK / Paket med 1
    Save 10.74 SEK
    16% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa allmänna saxar för att klippa allt från bandage till rostfritt stålnät. S Murray™ Heavy Duty Saxar är kraftiga men lätta med blad i rostfritt stål och robust konstruktion.
  • Nickelpläterat stål
  • Rak med en vass spets
  • För att klippa allt från bandage till rostfritt stålnät
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Heavy Duty sax
Bladstil Rak
Längd (metrisk) 180 mm
Material Rostfritt stål