Läs mer
OHAUS™ Heavy Duty Shaker
Produktkod. 15712199 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Bana:
19 mm
25 mm
51 mm
Bärande kapacitet (metrisk):
16 kg
22,7 kg
45,4 kg
68 kg
Controllertyp:
Analog
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bana Bärande kapacitet (metrisk) Controllertyp unitSize
15712199 25 mm 22,7 kg Analog Varje
15722199 25 mm 22,7 kg Digital Varje
15732199 25 mm 45,4 kg Digital Varje
15742199 51 mm 45,4 kg Digital Varje
15752199 25 mm 68 kg Digital Varje
15762199 51 mm 68 kg Digital Varje
15772189 19 mm 16 kg Analog Varje
15782189 19 mm 16 kg Digital Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15712199 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30391837
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Heavy Duty Shaker är designad för ett brett spektrum av applikationer med större eller tyngre belastningar som kräver exakta och repeterbara resultat.
  • Designad för applikationer med tunga belastningar
  • Shakern ger reproducerbar rörelse som är jämnt fördelad över hela ytan av brickan
  • Digital modell har en mikroprocessorkontroller, kontinuerlig eller tidsinställd drift, patenterad Accu-Drive™ skaksystem och LED-displayer för hastighet och tid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 25 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 22,7 kg
Hastighetskontroll noggrannhet ±1 rpm, över 100 rpm± 1 % av inställd hastighet
Hastighetsintervall 25 till 500 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C
Amperage 2,5 A
Produkttyp Skakapparat
Certifikat och efterlevnad CE, TUV
Material Aluminiumplattform
Djup (engelska) 24.00 in.
Djup (metriskt) 61.00 cm
Mått (L x B x H) 61.00 x 67.80 x 14.90 cm
Höjd (engelska) 5,90 tum.
Höjd (metrisk) 14.9 cm
Längd (engelska) 24.00 in.
Längd (metrisk) 61.00 cm
Längd (metrisk) plattform 45.7 cm
Bredd (engelska) 26,70 tum.
Bredd (metrisk) 67.80 cm
Bredd (metrisk) Plattform 61 cm
Vikt (engelska) 108 lb.
Vikt (metrisk) 49 kg
Controllertyp Analog
Beskrivning Shaker, Heavy Duty, SHHD2325AL, EU
Modell SHHD2325AL
Timerintervall 1 till 120 min.