Läs mer
OHAUS™ Heavy Duty Shaker
Produktkod. p-7158993 Handla allt Ohaus Produkter
Bana:
19 mm
25 mm
51 mm
Bärande kapacitet (metrisk):
16 kg
22,7 kg
45,4 kg
68 kg
Controllertyp:
Analog
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15712199
Brand: OHAUS™ 30391837
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Heavy Duty Shaker är designad för ett brett spektrum av applikationer med större eller tyngre belastningar som kräver exakta och repeterbara resultat.
  • Designad för applikationer med tunga belastningar
  • Shakern ger reproducerbar rörelse som är jämnt fördelad över hela ytan av brickan
  • Digital modell har en mikroprocessorkontroller, kontinuerlig eller tidsinställd drift, patenterad Accu-Drive™ skaksystem och LED-displayer för hastighet och tid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 25 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 22,7 kg
Hastighetskontroll noggrannhet ±1 rpm, över 100 rpm± 1 % av inställd hastighet
Hastighetsintervall 25 till 500 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C
Amperage 2,5 A
Produkttyp Skakapparat
Certifikat och efterlevnad CE, TUV
Material Aluminiumplattform
Djup (engelska) 24.00 in.
Djup (metriskt) 61.00 cm
Mått (L x B x H) 61.00 x 67.80 x 14.90 cm
Höjd (engelska) 5,90 tum.
Höjd (metrisk) 14.9 cm
Längd (engelska) 24.00 in.
Längd (metrisk) 61.00 cm
Längd (metrisk) plattform 45.7 cm
Bredd (engelska) 26,70 tum.
Bredd (metrisk) 67.80 cm
Bredd (metrisk) Plattform 61 cm
Vikt (engelska) 108 lb.
Vikt (metrisk) 49 kg
Controllertyp Analog
Beskrivning Shaker, Heavy Duty, SHHD2325AL, EU
Modell SHHD2325AL
Timerintervall 1 till 120 min.