Läs mer
Keystone Cleanroom Products™ Heavy Duty SMS Autoklaverbart skållock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17994106 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Längd (engelska):
11 till 16 tum.
12 till 20 tum.
20 till 26 tum.
26 till 30 tum.
27 till 34 tum.
28 till 35 tum.
30 till 40 tum.
31 till 41 tum.
37 till 47 tum.
40 till 50 tum.
Bredd (engelska):
11 till 16 tum.
12 till 20 tum.
20 till 26 tum.
26 till 30 tum.
27 till 34 tum.
28 till 35 tum.
30 till 40 tum.
31 till 41 tum.
37 till 47 tum.
40 till 50 tum.
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Bredd (engelska)
17994106 20 till 26 tum. 20 till 26 tum.
17974106 11 till 16 tum. 11 till 16 tum.
17924146 12 till 20 tum. 12 till 20 tum.
17944146 26 till 30 tum. 26 till 30 tum.
17904116 27 till 34 tum. 27 till 34 tum.
17954146 28 till 35 tum. 28 till 35 tum.
17914116 30 till 40 tum. 30 till 40 tum.
17964146 31 till 41 tum. 31 till 41 tum.
17924116 37 till 47 tum. 37 till 47 tum.
17984146 40 till 50 tum. 40 till 50 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17994106 Leverantör Keystone Cleanroom Products™ Leverantörsnummer BWLKCRP30030
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna 50 g/m 2SMS Autoklaverbart skålskydd ger en mikrobiell barriär som är idealisk för läkemedelsproduktion.
  • Spara tid genom att använda locket till stoppskålen istället för att slå in med ark SMS material och autoklavtejp
  • Används i kombination med en sekundär autoklavpåse skapar den ett effektivt omslagssystem
  • Efter att ytterpåsen har tagits bort ska locket till proppskålen sitta kvar och ge skydd mot mikrobiell kontaminering och partikelkontamination medan de återstående inställningsaktiviteterna utförs
  • Tillverkad och förpackad i en certifierad ISO 8 renrum
  • Designad för autoklavcykler (121 °C till 135 °C)
  • Skapar sekundär skyddsnivå under aseptisk presentation och installation av utrustning
  • Hydrofob och motstår rivning och punkteringar
  • Luddfri
  • Bekvämt förpackat: 1 lock per värmeförseglad och märkt polypåse
  • Intyg om överensstämmelse skickas med alla försändelser
  • Gjord i USA
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Elastisk
Färg Ljusblå
Disponibel Engångsbruk
Material Förstärkt Multicoated Plast
Sterilitet Icke-steril
Temperaturområde (metriskt) 121 °C till 135 °C
Längd (engelska) 20 till 26 tum.
Bredd (engelska) 20 till 26 tum.
Produkttyp Runt omslag
Längd (metrisk) 50,8 till 66 cm
Bredd (metrisk) 50,8 till 66 cm