Läs mer
Keystone Cleanroom Products Heavy Duty SMS Autoklavpåse
Produktkod. 17892477 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Längd (engelska):
16 tum
17 tum
18 tum
20 tum
53 cm
22 tum
24 tum
26 tum
28 tum
30 tum
35 tum
36 tum.
48 tum
Kapacitet (engelska):
135 oz.
176 oz.
198 oz.
220 oz.
258 oz.
312 oz.
330 oz.
408 oz.
486 oz.
510 oz.
550 oz.
662 oz.
705 oz.
790 oz.
870 oz.
920 oz.
1260 oz.
1680 oz.
2256 oz.
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Kapacitet (engelska)
17892477 53 cm 220 oz.
17852477 16 tum 135 oz.
17862477 17 tum 176 oz.
17872477 18 tum 198 oz.
17882477 22 tum 312 oz.
17802487 20 tum 258 oz.
17812487 22 tum 330 oz.
17832487 24 tum 408 oz.
17822487 30 tum 510 oz.
17862487 28 tum 550 oz.
17842487 26 tum 486 oz.
17852487 24 tum 510 oz.
17872487 30 tum 662 oz.
17882487 35 tum 790 oz.
17892467 30 tum 705 oz.
17802497 36 tum. 920 oz.
17822477 30 tum 870 oz.
17812477 36 tum. 1260 oz.
17842477 48 tum 1680 oz.
17832477 48 tum 2256 oz.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 17892477 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer BGSMS3SS1221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16980.00 SEK
    13167.56 SEK / Paket med 250
    Save 3812.44 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-01-2027
Denna produkts överlägsna barriär förhindrar penetrering av vätskor och mikroorganismer.
  • Bekvämt, tidsbesparande självförslutningssystem
  • Betydande förbättring jämfört med skärning och omlindning med ark och tejp
  • Tillverkad och förpackad i ett certifierat ISO6-renrum
  • Stark, riv- och rivtålig 50 gsm SMS material
  • Subpackad i förseglade märkta polypåsar med tillverkningslotnummer och tillverkningsdatum för spårbarhet
  • Tillverkad i USA
Specifikationer
Basvikt 50 gsm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad CoC
Förslutningstyp Självhäftande
Färg Ljusblå
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
Material Non-woven tyg
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Tjocklek (engelska) 50 gsm
Längd (engelska) 53 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Produkttyp Autoklavpåse
Kapacitet (engelska) 220 oz.
Kapacitet (metrisk) 6.51 L
Längd (metrisk) 53.3 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Tjocklek (metrisk) 50 gsm