Läs mer
Notrax Heavy Duty sorbent för Sorb Stance™
Produktkod. 17792228
Change view
Mått (L x B):
2000 x 80 cm
Produktkod. Mått (L x B)
17792228 2000 x 80 cm
1 options
Produktkod. 17792228 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 580H0036GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.08 SEK
    122.92 SEK / Paket med 1
    Save 29.16 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Heavy Duty sorbent för Sorb Stance™ absorberar de flesta industriella vätskor som kolväten och derivatprodukter. Den är förstärkt och 100 % luddfri på båda sidor, vilket gör produkten tålig och långvarig.
  • Heavy Duty sorbent för Sorb Stance™ absorberar de flesta industriella vätskor som kolväten och derivatprodukter
  • Den är förstärkt och 100 % luddfri på båda sidor, vilket gör produkten tålig och hållbar
  • Denna kraftiga sorbent fångar upp och håller kvar droppar från maskiner och arbetsbänkar
Specifikationer
Mått (L x B) 2000 x 80 cm
Färg Grå
Längd (engelska) 65.6 ft.
Längd (metrisk) 2000 cm
Material Polypropen
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 80 cm