Läs mer
Brannan Kraftig ljudnivåmätare med temperatur- och fuktighetsmätare
Produktkod. 31810750
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till +60 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
31810750 -20 °C till +60 °C
1 options
Produktkod. 31810750 Leverantör Brannan Leverantörsnummer 13/491/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1273.77 SEK
    721.89 SEK / Paket med 1
    Save 551.88 SEK
    43% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Ljudnivåmätning.
  • Ljudnivåmätare med termometer och fuktmätare
  • Stor LCD med grön, gul och röd ljudnivåindikering
  • Levereras med kalibreringscertifikat och robust skyddsficka
  • A/C-frekvensviktning
  • Max min- / datalagringsfunktioner
  • Valbar svarstid: Snabb/Långsam
  • Lågt batteri indikerar
  • Hörbart alarm
  • Automatisk avstängning
Specifikationer
Batterityp 3 x AA-batterier
Certifikat och efterlevnad Fabrikskalibreringscertifikat
Produkttyp Digital ljudnivåmätare
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +140 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +60 °C
Spänning 4.8 V
Garanti 2 år