Läs mer
Keystone Cleanroom Products Heavy Duty Sterilisation Wraps
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (engelska):
8 tum
9 tum
30,08 cm
15 tum
18 tum
20 tum
24 tum
30 tum
36 tum.
40 tum.
45 tum.
48 tum
54 tum.
60 tum.
72 tum.
80 tum.
90 tum.
Bredd (engelska):
8 tum
9 tum
30,08 cm
15 tum
18 tum
20 tum
24 tum
30 tum
36 tum.
40 tum.
45 tum.
48 tum
54 tum.
60 tum.
Description
- Tillverkad och förpackad i ett certifierat ISO8-renrum
- 2-lagers
- Ren, ingen cellulosa
- Stark, riv- och rivtålig 50 gsm SMS material
- Ett brett utbud av storlekar innebär mindre skärning
- Hydrofob barriär tillåter steriliseringsgaser, men förhindrar penetrering av vätska och mikroorganismer
- Subpackad i förseglade märkta polypåsar med partinummer och tillverkningsdatum för fullständig spårbarhet
- Intyg om överensstämmelse skickas med varje försändelse
- Tillverkad i USA
sterilisering, steriliseringsark, steriliseringsomslag, autoklaverbara omslag
Spécification
Spécification
| Basvikt | 50 gsm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | CoC |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Ljusblå |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| Material | Non-woven tyg |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tjocklek (metrisk) | 50 gsm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu