Beskrivning
- Ta itu med allmänna rengöringsuppgifter enkelt med detta starka mångsidiga torkpapper.
- Vätskespill hanteras snabbt tack vare en robust design som är hållbar även när den är våt.
- Hög absorptionsförmåga innebär att du framgångsrikt kan ta bort olja, fett, smörjmedel och smuts.
- Minska avfall och konsumtion eftersom vår industriella pappersrulle är lämplig för upprepad användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kraftig torkare |
| Längd (engelska) | 128.28 yd. |
| Längd (metrisk) | 117.3 m |
| Bredd (engelska) | 10,04 tum |
| Bredd (metrisk) | 25.5 cm |
| Material | papper |
| Certifikat och efterlevnad | FSC MIX-kredit, ISO 9001, ISO 14001, EU-ekomärkning |
| Färg | Vitt |
| Förpackningsmängd | 700/Cs. |
| Lager | 1-ply |
| Visa mer |