Beskrivning
- Skydda händerna från värme och metallskrot med detta tjocka industriella torkpapper.
- Avlägsna lätt olja, fett, smörjmedel och smuts tack vare dess starka textur och höga sugförmåga.
- Enkelt att bära, öppna och göra sig av med förpackningen med vår Tork Easy Handling™ Box.
- Minska förbrukning och avfall genom att använda Tork Vikttorkaren/Tygdispenserns enkel-arkssystem.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kraftig torkare |
| Längd (engelska) | 12,76 tum |
| Längd (metrisk) | 32.4 cm |
| Bredd (engelska) | 15,16 tum |
| Bredd (metrisk) | 38.5 cm |
| Material | papper |
| Certifikat och efterlevnad | FSC MIX-kredit, ISO 9001, EU-ekomärkning, ISO 14001 |
| Färg | Blått |
| Förpackningsmängd | 500 Sheets |
| Lager | 3-ply |
| Visa mer |