Beskrivning
- Gradering upp till 250mL
- Tillhandahålls individuellt
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Soda Lime Glas |
| Avsluta | Satin |
| Typ | Lab mugg |
| Graderad | Ja |