Läs mer
Witeg™ Centrifugerör för tung vägg
Kapacitet (metrisk):
100 ml (85 ml nominellt)
50 mL (45 mL nominal)
Diameter (metrisk):
34 mm
44 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Heavy wall.
- Graduated.
- Round bottom
- Screw cap closure
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL (45 mL nominal) |
| Längd (metrisk) | 98 mm |
| Bottenform | Round |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
| Diameter (metrisk) | 34 mm |