Läs mer
Witeg™ Centrifugerör för tung vägg
Produktkod. p-7114607
Kapacitet (metrisk):
100 ml (85 ml nominellt)
50 mL (45 mL nominal)
Diameter (metrisk):
34 mm
44 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15574279
Brand: Witeg™ 4 945 403
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Centrifugera med förtroende i dessa tunga väggrör. Witeg™ Heavy Wall Centrifuge Tube är graderad och inkluderar en skruvlock.
  • Heavy wall.
  • Graduated.
  • Round bottom
  • Screw cap closure
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL (45 mL nominal)
Längd (metrisk) 98 mm
Bottenform Round
Förslutningstyp Screw Cap
Diameter (metrisk) 34 mm