Läs mer
Kartell™ Tungväggiga Wide Neck Carboy-flaskor
Produktkod. 10071041
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10071041 10 L Paket med 4
10767531 5 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10071041 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0164200
I lager
Tillverkad av HDPE för seghet och hållbarhet. Kartell™ Wide Mouth Heavy Walled Carboys ger enkel fyllning och tömning.
Robust flaska, idealisk för vätskor eller pulver.
Bred hals för enkel fyllning och tömning. Sätt i tätning för helt läckagesäker förslutning. Förslutningar kan kopplas ner för säkerhets skull. Tommy bar klackar på 10L storlek för att underlätta frigöring. Med bärhandtag.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 338,14 oz.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certifikat och efterlevnad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Material HDPE
Mun stil Bred
Produkttyp Tungväggig Carboy