Läs mer
Kartell™ Tungväggiga Wide Neck Carboy-flaskor
Produktkod. 10767531
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10767531 5 L Paket med 4
10071041 10 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10767531 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0164000
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av HDPE för seghet och hållbarhet. Kartell™ Wide Mouth Heavy Walled Carboys ger enkel fyllning och tömning.
  • Robust flaska
  • Idealisk för vätskor eller pulver
  • Sätt i den medföljande kontakten
  • Kepsar kan kopplas ner för säkerhets skull
  • Bekväma och robusta bärhandtag
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 169,07 oz.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Förslutningstyp Lock
Diameter (metrisk) Innerhals 84 mm
Diameter (metrisk) Yttre 170 mm
För användning med (applikation) För vätskor och pulver
Höjd (engelska) 13,38 tum
Höjd (metrisk) 340 mm
Inkluderar Sätt i kontakten
Material HDPE
Mun stil Bred
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Tungväggig Carboy
Form Rund