Läs mer
Kartell™ Tungväggiga flaskor med smal hals, HDPE
Produktkod. 10544851
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
25 L
50 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10544851 5 L Paket med 4
10643662 10 L Paket med 4
10643852 50 L Paket med 2
10011061 25 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10544851 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0164400
I lager
Lämplig för livsmedel; Autoklaverbar.
Lämplig för mat; Autoklavbar.
  • Mycket motståndskraftig
  • O-ringstätningslock gör den tät
  • Locket kan kopplas ner för ökad säkerhet
  • Inkluderar bärhandtag
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Certifikat och efterlevnad FDA
Beskrivning Med O-ringstätningslock
Diameter (metrisk) Innerhals 52.5 mm
Diameter (metrisk) Yttre 170 mm
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Höjd (metrisk) med stängning 345 mm
Inkluderar Stängning, bärhandtag
Material HDPE
Mun stil Smal
Hals stil Smal
Antal per förpackning 4 Pk.
Produkttyp Tungväggig Carboy