Läs mer
Kartell™ Tungväggiga flaskor med smal hals, HDPE
Beskrivning
Suitable for food stuffs; Autoclavable.
- Mycket motståndskraftig
- O-ringstätningslock gör den tät
- Locket kan kopplas ner för ökad säkerhet
- Inkluderar bärhandtag
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 13 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Beskrivning | Med O-ringstätningslock |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 79.5 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 350 mm |
| För användning med (applikation) | Lämplig för livsmedel |
| Höjd (metrisk) med stängning | 700 mm |
| Inkluderar | Stängning, bärhandtag |
| Visa mer |