missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Heclin

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
Heclin is a HECT E3 ubiquitin ligase inhibitor; inhibits Nedd4, Smurf2 and WWP1 (IC50 values are 6.3, 6.8 and 6.9 μM respectively). Selective for HECT-mediated over RING-mediated ubiquitination.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 mg |
| Produkttyp | Heclin |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.32 |
| Inhibitorer | Heclin |
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering