Läs mer
Tocris Bioscience™ Heclin
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18780108
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18780108
Brand: Tocris Bioscience™ 5433/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HECT E3 ubiquitin ligase inhibitor
Heclin is a HECT E3 ubiquitin ligase inhibitor; inhibits Nedd4, Smurf2 and WWP1 (IC50 values are 6.3, 6.8 and 6.9 μM respectively). Selective for HECT-mediated over RING-mediated ubiquitination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp Heclin
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 283.32
Inhibitorer Heclin
For Research Use Only