Läs mer
Hecogenin Acetate, 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hecogenin Acetate |
| CAS | 915-35-5 |
| Molekylformel | C29H44O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (3beta,5alpha,25R)-3-(Acetyloxy)spirostan-12-one, 3beta-Hydroxy-5alpha,25D-spirostan-12-one Acetate, Spiro[8H-naphth[2',1':4,5]indeno[2,1-b]furan-8,2'-[2H]pyran] Spirostan-12-one deriv., 3beta-Acetoxy-5alpha-spirostan-12-one, NSC 15489 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H44O5/c1-16-8-11-29(32-15-16)17(2)26-24(34-29)13-23-21-7-6-19-12-20(33-18(3)30)9-10-27(19,4)22(21)14-25(31)28(23,26)5/h16-17,19-24,26H,6-15H2,1-5H3/t16-,17+,19+,20+,21-,22+,23+,24+,26+,27+,28-,29-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@H](CC[C@]6(C)[C@H]5CC(=O)[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C)OC(=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 472.66 |
| Formel vikt | 472.3189 |