Läs mer
Hederagenin, MedChemExpress
Produktkod. 16481358
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16481358 5 mg 5mg
16468918 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16481358 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN02565mg
MedChemExpress Hederagenin is a triterpenoid saponin. It can inhibit LPS-stimulated expression of iNOS, COX-2, and NF-(kappa)B.
Hederagenin is a triterpenoid saponin. It can inhibit LPS-stimulated expression of iNOS, COX-2, and NF-(kappa)B.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hederagenin
CAS 465-99-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H48O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (105.78 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1(C)CC[C@@](CC[C@]2(C)C3=CC[C@@]4([H])[C@@]2(C)CC[C@]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](O)[C@]5(CO)C)(C(O)=O)[C@@]3([H])C1
Molekylvikt (g/mol) 472.7
Formel vikt 472.7
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death