Läs mer
Hederagenin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Caulosapogenin (Hederagenin) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H48O4/c1-25(2)13-15-30(24(33)34)16-14-28(5)19(20(30)17-25)7-8-22-26(3)11-10-23(32)27(4,18-31)21(26)9-12-29(22,28)6/h7,20-23,31-32H,8-18H2,1-6H3,(H,33,34)/t20-,21+,22+,23-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1 |
| Formel vikt | 472.3553 |