Läs mer
Thermo Scientific™ HEG Phosphoramidite , standardkvalitet, serumflaska
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
HEG CEP (Spacer 18) är en hexaetylenglykol-baserad fosforamidit för användning i oligonukleotidsyntes. Denna unika egenskap skapar en hydrofil spacer, som kan vara användbar för att bygga flexibilitet inom en oligosekvens. Det har visat sig användbart för sönder som kräver minimalt steriskt hinder (vanligtvis när de är konjugerade till en antikropp eller enzym), flera bindningsställen och polymerasaktivitet vid 3'-terminalen som ska elimineras. Denna produkt levereras i en 20 ml bärnstensfärgad flaska med en serumflaska i halsen, som är kompatibel med de flesta Applied Biosystems synthesizers och AKTA syntetiserare av oligonukleotidsyntetisatorer.
Drag:
•Fullständigt kemiskt namn: 18-0-(4,4'-dimetoxitrityl)-hexaetylenglykol-1-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
•Molekylformel: C 42 H 61 N 2 O 10 P
•Formelvikt: 784,9 g/mol
•HPLC-renhet:≥ 95,0%; Bis förorening≤ 0,3%; Penta förorening≤ 1,6%; Hepta orenhet≤ 0,9 %
•31P NMR Renhet: ≥98%; Summan av icke-primära toppar i intervallet 140-152 ppm:≤ 0,5 %
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers |
| Produkttyp | HEG CEP |
| Innehåll och lagring | Förvara i frysen (vid eller under -20 °C). |
| Nukleosid typ | Ingen (modifierare) |
| Frakt skick | Torr is |
| Renhet | 95% |
| Kvantitet | 1 g |
| Reagenstyp | Phosphoramidite |
| Kvalitet | Standard |
| Nukleinsyratyp | Ingen (modifierare) |
| Visa mer |