Läs mer
Lonza™ hEGF epidermal tillväxtfaktor
Produktkod. 11625490
Change view
Kvantitet:
0,5 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11625490 0,5 ml 1ml
1 options
Produktkod. 11625490 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer CC4107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4680.00 SEK
    3901.69 SEK / 1ml
    Save 778.31 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026