Läs mer
MP Biomedicals™ Hegsted Saltblandning
Produktkod. 11475642 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 kg
10 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475642 50 kg 50kg
11455642 2 kg 2kg
11465642 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475642 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290284050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28615.00 SEK
    27259.52 SEK / 50kg
    Save 1355.48 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Hegsted Salt Mixture används för gnagardiet.
  • Mineralmix
  • För gnagardiet
  • Pulver
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
För användning med (applikation) Gnagardiet
Kvantitet 50 kg