Läs mer
Heidolph™ Hei-CHILL 1100 Pro Cirkulerande kylare
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Pluggtyp:
EU-kontakt
Beskrivning
- Den högsta prestandan för att snabbt uppnå inställda målvärden och för att hålla temperaturen konstant även vid användning av högpolära lösningsmedel eller under kontinuerliga förångningsprocesser, t.ex. i kombination med den automatiska Hei-VOLUME Distimatic Pro-modulen
- Miljövänlig genom att använda naturliga köldmedier (R-290) och ett effektivt kylsystem med lågenergifläktar
- Pekskärmskontroll med glasyta och integrerad nivåindikator
- RS-232 anslutningsalternativ för att aktivera din enhet via en Hei-VAP Expert Control eller Ultimate Control eller via Heidolph laboratorieprogramvara Processlösningar
- Mjukt körljud för ett problemfritt arbete med hastighetsstyrda fläktar
- För applikationer från -°10 C till +40° C med en temperaturkonstans på± 0,5° C, pålitlig kylning för olika arbetsflöden
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 9,0 till 14,0 L |
| Kondensor typ | Luftkyld |
| Kylkapacitet | 1100 W vid 20 °C |
| Flödeshastighet | 10 l/min. |
| För användning med (utrustning) | Rotationsindunstare |
| Temperaturområde | -10 °C upp till 40 °C |
| Typ | Kylcirkulatorer |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Elektriska krav | 230 V/50 Hz |
| Spänning | 230 V |