Läs mer
Heidolph™ Hei-CHILL 400 Pro cirkulerande kylare
Produktkod. 17987140 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. 17987140
Brand: Heidolph™ 5910164000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna utrymmesbesparande cirkulerande kylare med en kylkapacitet på 400 watt är idealisk för ett stort antal avdunstningsuppgifter i laboratoriet
  • Kompakt låg vikt för en flexibel placering på laboratoriebänken, i ett dragskåp eller, på grund av dess ökade pumpkapacitet, även under laboratoriebänken
  • Hållbar och miljövänlig med naturliga köldmedier (R-290) och en optimerad kontroll
  • RS-232-gränssnitt för att aktivera din enhet via en Hei-VAP Expert Control eller Ultimate Control eller via Heidolph laboratorieprogramvarulösningar
  • Lågt driftljud för ett problemfritt arbete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1,5 till 4,0 L
Kondensor typ Luftkyld
Kylkapacitet 400 W vid 20 °C
Flödeshastighet 6 l/min.
För användning med (utrustning) Rotationsindunstare
Temperaturområde -10 °C upp till 40 °C
Typ Kylcirkulatorer
Pluggtyp EU-kontakt
Elektriska krav 230 V/50 Hz
Spänning 230 V