Läs mer
Heidolph™ Hei-CHILL 700 Pro Cirkulerande kylare
Produktkod. 17907150 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. 17907150
Brand: Heidolph™ 5910165000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hei-CHILL 700 Pro Circulating Chiller ger kraftfull 700 watt kylning för varje förångningsprocess och stora volymer.
  • Hög prestanda för att snabbt uppnå måltemperaturen och för att hålla värdena konstanta även vid användning av högpolära lösningsmedel
  • Miljövänlig genom att använda naturliga köldmedier (R-290) och ett effektivt kylsystem med lågenergifläktar
  • Pekskärmskontroll med glasyta och integrerad nivåindikator
  • RS-232-anslutning för att aktivera din enhet via en Hei-VAP Expert Control eller Ultimate Control eller via Heidolph laboratorieprogramvarulösningar
  • Minskade ljudljud för ett bekvämt arbete tack vare hastighetsstyrda fläktar i linje med dina krav
  • För applikationer från -°10 C till +°40 C med en temperaturkonstans på± 0,5° C, pålitlig kylning för olika arbetsflöden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5,5 till 9,0 L
Kondensor typ Luftkyld
Kylkapacitet 700 W vid 20 °C
Flödeshastighet 10 l/min.
För användning med (utrustning) Rotationsindunstare
Temperaturområde -10 °C upp till 40 °C
Typ Kylcirkulatorer
Pluggtyp EU-kontakt
Elektriska krav 230 V/50 Hz
Spänning 230 V