Läs mer
Heidolph™ Hei-Connect PT1000 Spännsystem för badkar
Produktkod. 15237618 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
3 till 5 L uppvärmningsblock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
15237618 3 till 5 L uppvärmningsblock Varje
1 options
Produktkod. 15237618 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5096320000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spännsystem för uppvärmning av badtillbehör från 3 till 5 L i storlek.
  • Inkluderar stödstång och fäste med kabelintag
  • Ger maximal säkerhet och stabilitet i sin vertikala inriktning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 3 till 5 L uppvärmningsblock
För användning med (applikation) Vertikalt stöd för badkar
Typ Stödställ
Material Rostfritt stål