Läs mer
Heidolph™ Hei-FLOW Core 120 Multi
Produktkod. 10321302 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Motorhastighet:
10 till 120 varv per minut
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Motorhastighet Förpackningsstorlek
10321302 10 till 120 varv per minut Varje
1 options
Produktkod. 10321302 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5235001300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33925.00 SEK
    28512.05 SEK / Paket med 1
    Save 5412.95 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Denna peristaltiska pump är idealisk för enkel transport av alla media.
  • Pumpdriften i denna modell gör det möjligt att växla mellan en enkanalig och flerkanalig pumphuvud. Genom att helt enkelt vrida omkopplaren kan den även transporteras moturs.
  • Beroende på det anpassade pumphuvudet garanteras en flödeshastighet på 0,83 till 861 mL/min för enkelkanalen och 0,005 till 364 mL/min för flerkanalspumphuvudet. Värdet 01 förmedlar med en kontrollnoggrannhet på± 5 % vid ett varvtalsområde på 10 till 120 rpm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±5%
Kontrolltyp Digital variabel hastighet
Visningstyp LED
Kapslingsklassificering IP33
Flödeshastighet 0,83 till 861 ml/min (enkelkanal), 0,005 till 364 ml/min. (Multikanal)
Motorhastighet 10 till 120 varv per minut
Spänning 230 V
Pluggtyp EU-kontakt