Läs mer
Heidolph™ Hei-FLOW Core 120
Produktkod. 10428401 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
10428401 EU-kontakt Varje
1 options
Produktkod. 10428401 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5235001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34565.00 SEK
    27256.15 SEK / Paket med 1
    Save 7308.85 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Denna peristaltiska pump är idealisk för enkel transport av alla media.
  • Pumpdriften i denna modell gör det möjligt att växla mellan en enkanalig och flerkanalig pumphuvud. Genom att helt enkelt vrida omkopplaren kan den även transporteras moturs.
  • Beroende på det anpassade pumphuvudet garanteras en flödeshastighet på 0,83 till 861 mL/min för enkelkanalen och 0,005 till 364 mL/min för flerkanalspumphuvudet. Värdet 01 förmedlar med en kontrollnoggrannhet på± 5 % vid ett varvtalsområde på 10 till 120 rpm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontrolltyp Digital variabel hastighet
Visningstyp LED
Kapslingsklassificering IP33
Spänning 230 V
Pluggtyp EU-kontakt