Läs mer
Heidolph™ Hei-FLOW Expert 120
Produktkod. 10045731 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Motorhastighet:
5 till 120 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Motorhastighet Förpackningsstorlek
10045731 5 till 120 varv/min Varje
1 options
Produktkod. 10045731 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5235101000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37420.00 SEK
    29505.64 SEK / Paket med 1
    Save 7914.36 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Pumpdriften av modell 01 i Hei-FLOW Advantage-serien kan drivas med antingen enkanaliga eller flerkanaliga pumphuvuden.
  • Pumpdriften av modell 01 i Hei-FLOW Advantage-serien kan drivas med antingen enkanaliga eller flerkanaliga pumphuvuden. Flödeshastigheterna med enkanaliga pumphuvuden ligger i intervallet 0,38 till 813 ml/min; med flerkanaliga pumphuvuden från 0,005 till 329 ml/min.
  • Genom att integrera ett analogt gränssnitt är det möjligt att styra alla funktioner externt. Dessutom kan en valfri fotkontakt anpassas för att möjliggöra dosering med fottryck. Händerna förblir således fria att utföra annat arbete, till exempel att hålla fast slangen och kärlet.
  • En hastighet på 5 till 120 rpm med en kontrollnoggrannhet på± 3,5 % garanterar optimala processresultat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±3.5%
Kontrolltyp Digital variabel hastighet
Visningstyp LED
Kapslingsklassificering IP33
Flödeshastighet 0,38 till 813 ml/min. (Enkelkanal), 0,005 till 329 ml/min. (Multikanal)
Motorhastighet 5 till 120 varv/min
Spänning 230 V
Pluggtyp EU-kontakt