Läs mer
Heidolph™ Hei-Flow peristaltisk pump Silver 1 paket.
Produktkod. 10192562 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,83 till 861 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
10192562 0,83 till 861 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 10192562 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5235001900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40335.00 SEK
    39697.22 SEK / Paket med 1
    Save 637.78 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Tillfredsställ en mängd olika behov av peristaltiska pumpar med denna paketsats. Heidolph™ Hei-Flow Peristaltic Pump Silver 1 Paketet innehåller tillbehörskomponenter av hög kvalitet.
  • Inkluderar pump, pumphuvud och slang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Enkelkanal, passar 1,6 mm slang
Flödeshastighet 0,83 till 861 ml/min.
Motorhastighet 10 till 120 rpm
Inkluderar SP snabbpumpshuvud, Hei-FLOW Value 01 pump, 1 m vardera Tygon (standard) och silikonslang (innerdiameter: 3,1 mm).