Läs mer
Heidolph™ Hei-FLOW Platinum-paket
Produktkod. 10588003 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
10588003 EU-kontakt Varje
1 options
Produktkod. 10588003 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5235201900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51360.00 SEK
    50546.43 SEK / Paket med 1
    Save 813.57 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Detta paket innehåller Hei-FLOW Precision 01, pumphuvud SP snabb 1,6, 1 m vardera Tygon och silikonslangar.
Detta paket inkluderar:
  • Hei-FLOW Precision 01
  • Pumphuvud SP snabb 1.6
  • 1 m vardera Tygon™ (standard) och silikonslang (inreØ 0,8 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontrolltyp Digital variabel hastighet
Visningstyp LED
Kapslingsklassificering IP33
Typ av rör Tygon Silikonslang
Spänning 230 V
Pluggtyp EU-kontakt