Läs mer
Heidolph™ Hei-Flow Precision 01 flerkanalig peristaltisk pump
Produktkod. 10534552 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,005 till 364 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
10534552 0,005 till 364 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 10534552 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5235201300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44580.00 SEK
    37472.53 SEK / Paket med 1
    Save 7107.47 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-12-2026
Innehåller ledande säkerhetsstandarder och funktioner för överlägsen användarvänlighet och minskad ägandekostnad. Heidolph™ Hei-Flow Precision 01 flerkanals peristaltisk pump innehåller en mängd funktioner för att säkerställa enkel kontroll och exakt flödeshastighet.
  • Styr hastighet (rpm), riktning och på/av-funktion via analogt eller digitalt gränssnitt.
  • Flödeskarakteristika för pumphuvuden i kombination med olika slangdiametrar är förprogrammerade för exakta flödeshastighetssiffror.
  • Digital utläsning av:
    • Hastighet (rpm).
    • Slangdiameter.
    • Flödeshastighet i ml/min.
    • Doseringsvolym.
    • Intervalldosering.
    • Pausfunktion.
  • Ändra enkelt alla processparametrar via kontrollknappar.
  • Anslut till en valfri fotpedalfjärrkontroll via kabel för att starta och stoppa din pumpdrift utanför ett stängt dragskåp för att öka din personliga säkerhet och göra det enkelt att använda för flera provfyllningar.
  • Elektronisk hastighetskontroll med± 0,5 % noggrannhet.
  • Max-knapp för att påskynda tubfyllning och dränering.
  • Manövrering medurs eller moturs med en knapptryckning.
  • Individuell kalibrering av flödesvolym och flödeshastighet.
  • Lämplig för flerkanalsdrift.
  • Kan uppgraderas på några minuter med en pumphuvudadapter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet 0,005 till 364 ml/min.
Motorhastighet 5 till 120 rpm